Learn More
CELLPATH DPX (PHTHALATE FREE) MOUNTING MEDIUM
Codice prodotto. 30226291
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
4 x 250 mL
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30226291 4 x 250 mL pezzi 4
30226290 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30226291 Fornitore CELLPATH N. del fornitore SEA130400A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.87€
    38.24€ / pezzi 4
    Risparmia 58.63€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Using a safe non-phthalate plasticizer, CellPath has re-formulated the original DPX formulation to produce DPX (Phthalate Free). DPX (Phthalate Free) Mounting Media has the same refractive index and viscosity properties DPX but with the added benefit of improved drying time.
  • Key Benefits:
  • Improved safety for end users
  • Improved drying time
  • Same refractive index and viscosity as original formulation
  • Suitable for an automatic and hand
  • Coverslipping
Specifica
Product Type Mounting Medium
Reagent Type Mounting Solution
Volume (sistema metrico) 4 x 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DPX (Phthalate free)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene