Learn More
DPY30 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene DPY30
Concentrazione 400 μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17264606
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
16281-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17254606
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
16281-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The DPY30 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human DPY30. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DPY30 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC,ELISA analysis.
Specifica
Specifica
DPY30
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
84661
Primary
400 μg/mL
Polyclonal
Liquid
Human, Mouse, Rat