Learn More
Abnova™ DPYD/CEN1p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Gene dihydropyrimidine dehydrogenase
Alias gene DHP,DHPDHASE,DPD,MGC132008,MGC70799
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16053355
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FG0219.100UL
100 μL
1475.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16063355
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FG0219.200UL
200 μL
2430.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
DHP,DHPDHASE,DPD,MGC132008,MGC70799
1806
Liquid
Tube
dihydropyrimidine dehydrogenase
DPYD
DNA/RNA