Specifica
| Product Type | Vibratory Feeder |
| Descrizione | Vibratory Feeder, 420 H x 260 W x 280mm D, DR 100 Model, 220/240V, 50Hz, 1-phase Power Connection, Digital 1 to 99 min./Continuous Operation Time Setting, Complete with Feeding Kit with 75/40mm Push-fit Feed Chute, 250mm L Chute, Hopper, Stand and Data Cable |
| Dimensioni (L x P x A) | 280 x 260 x 420 mm |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 50 Hz |
| Da utilizzare con (applicazione) | Agriculture, biology, chemistry /Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, food,geology/metallurgy, glass /ceramics, medicine /pharmaceuticals |
| Altezza (sistema metrico) | 420 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Lunghezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Modello | DR 100 |
| Fase | 1-phase Power Connection |
| Vedi altri risultati |