Learn More
Dräger™ CMS Chips: Hydrogen Sulfide
Beschreibung
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Spezifikation
Spezifikation
| Air Pressure | 700 to 1100 hpa |
| Type | Hydrogen Sulphide CMS Chip |
| Humidity Range | 1 to 40mg/L |
| Measurement Range | 20 to 500 |
| Response Time | 30 to 240 sec. |
| Temperature Range (English) | 32°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?