Learn More
Dräger™ CMS Chips: Benzene
Suitable for 10 measurements of one gas
235.00€ - 482.00€
Specifica
Pressione dell'aria | 700 to 1100 hpa |
---|---|
Tipo | Benzene CMS Chip |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10233972
|
Dräger™
6406160 |
Benzene CMS Chip | 0.5 to 10 | 35 to 225 sec. | 1 to 40mg/L |
451.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12344609
|
Dräger™
6406280 |
Benzene CMS Chip | 10 to 250 | 40 to 275 sec. | 1 to 30mg/L |
235.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10709772
|
Dräger™
6406030 |
Benzene CMS Chip | 0.2 to 10 | 35 to 300 sec. | 1 to 30mg/L |
482.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.Specifica
700 to 1100 hpa | |
Benzene CMS Chip | |
32°F to 104°F | |
0°C to 40°C |