Learn More
BRAND™ SILBERBRAND™ AR-GLAS™ Spare Burette
Codice prodotto. 10238460 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10238460 10 mL Pezzo
10064310 15 mL Pezzo
10647671 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10238460 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 23713
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured with Dr. Schilling pattern from AR-GLAS™. For use with Automatic Burettes.
  • AR-GLAS™ construction
  • For use with automatic burette
  • Dr. Schilling pattern
  • Schellbach style back
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automatic burettes
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Automatic Buret