Learn More
Hirschmann™ Apparato per titolazione graduato blu Dr. Schilling con bottiglia in LDPE
Codice prodotto. 10195920
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10195920 10 ml Pezzo
10569222 15 ml Pezzo
10441331 25 ml Pezzo
10360001 50 ml Pezzo
10350411 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10195920 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 3600161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    89.60€ / pezzi 1
    Risparmia 12.40€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for automatically dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Automatic Burettes, Acc. to Dr. Schilling are available in a range of capacities to fit your needs.
  • With Schellbach stripe
  • Blue graduation
  • Fast flow burette
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Vetro
Graduazioni 0.05 ml
Include Bottiglia in LDPE
Bilancia Blue
Tolleranza ±0.05 mL
Tipo Apparecchio di titolazione
Certificazione/Conformità Certificato singolo, lotto e un certificato DKD (già calibrazione DKD)