Learn More
Hirschmann™ Apparato per titolazione graduato blu Dr. Schilling con bottiglia in LDPE
Descrizione
- With Schellbach stripe
- Blue graduation
- Fast flow burette
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro |
| Graduazioni | 1 ml |
| Include | Bottiglia in LDPE |
| Bilancia | Blue |
| Tolleranza | ±0.1 mL |
| Tipo | Apparecchio di titolazione |
| Certificazione/Conformità | Certificato singolo, lotto e un certificato DKD (già calibrazione DKD) |