Learn More
GVS Drain Disc
Codice prodotto. 32178281
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
42 mm
47 mm
90 mm
292 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
32178281 42 mm pezzi 100
32177432 47 mm pezzi 100
32177462 90 mm pezzi 25
32177706 13 mm pezzi 100
32178115 25 mm pezzi 100
32178068 292 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 32178281 Fornitore GVS N. del fornitore 1215500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
GVS Drain Disc used with PCTE membrane.
  • Frequently used with PCTE (Polycarbonate) and PETE (Polyester) membranes to increase flow
  • Spacer between stacked membranes
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Membrane Filter
Formato Disc
Materiale Polyester
Materiale (membrana) Polyester
Sterilità Non-sterile
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 42 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filtration Systems