Learn More
SymLine™ Adattatori
Codice prodotto. 15818622
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL25, G 1 1/2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15818622
Marca: SymLine™ 106584
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Incastrate il vostro sistema SymLine esattamente secondo le vostre esigenze! Qui troverà molti accessori utili.
  • SymLine offre un adattatore adatto per ogni filettatura comune, in modo da non avere problemi a collegare diversi tipi di filettatura.
  • Molti accessori utili come collettori, valvole d'arresto, passanti per armadi o cavi di messa a terra vi permettono di configurare il sistema SymLine secondo le vostre esigenze.
  • Tutti gli accessori sono ovviamente eclettici e approvati per l'uso in laboratori con pericolo di esplosione.
  • Specifica
    Dimensione chiusura GL25, G 1 1/2 in.
    Colore chiusura Black
    Descrizione Adattatore filettato, da GL25 (m) a G 1 1/2 in. (f)
    Colore Black
    Materiale rivestimento interno HDPE-EC
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Può essere combinato con il sistema di tubi, il sistema di tubi con SymLine FlexTube e FlexTube Pro
    Materiale HDPE, conduttivo elettrostatico
    Product Type Adattatore di filettatura