Learn More
Bochem™ Rack di scarico con bacinella di raccolta
Codice prodotto. 10162171
Cambia vista
Click to view available options
N. di rack:
44 Pins
65 perni
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di rack Dimensione della confezione
10162171 44 Pins Pezzo
10536951 65 perni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10162171 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 10140
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For test tubes and flasks. The Bochem Draining Racks With Drip Pan comes in two sizes.
  • For test tubes and flasks
  • Two sizes: 44 and 65 pins
  • PA coating
Specifica
Capacità Test Tubes and Flasks
Forma Rettangolare
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Drain Test Tubes and Flasks
N. di rack 44 Pins
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm
Product Type Draining Rack with Drip Pan
Altezza (sistema metrico) 610 mm