Learn More
Bochem™ Rack di scarico con bacinella di raccolta
Descrizione
- For test tubes and flasks
- Two sizes: 44 and 65 pins
- PA coating
Specifica
Specifica
| Capacità | Provette per analisi e beute |
| Forma | Rettangolare |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Usato per beute e provette di analisi di scolo |
| N. di rack | 65 perni |
| Lunghezza (sistema metrico) | 420 mm |
| Product Type | Rack di scarico con bacinella di raccolta |
| Altezza (sistema metrico) | 610 mm |