Learn More
Novus Biologicals™ DRAQ5™
Codice prodotto. 18359400 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μL
200 μL
500 μL
Dimensione della confezione:
200µL
500µL
50µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18359400 500 μL 500µL
18075844 50 μL 50µL
18031936 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18359400 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP281129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00€
    431.55€ / 500µL
    Risparmia 25.45€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Quantità 500 μL
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Live Imaging Microscopy, Fluorescence Imaging