Learn More
Novus Biologicals™ DRAQ9™
Codice prodotto. 18247298 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μL
1000 μL
Dimensione della confezione:
1000µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18247298 1000 μL 1000µL
18060914 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18247298 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2811281000UL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00€
    1151.85€ / 1000µL
    Risparmia 68.15€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Live Imaging Microscopy
Content And Storage -20°C
Quantità 1000 μL