Learn More
Multiroir Controlec™ Drawer Separation Inserts for Crystal Multiroir 10000
Creates a compartment within a 10L drawer. Multiroir Controlec™ Drawer Separation Inserts for Crystal Multiroir 10000 are a collection of longitudinal and cross pieces to create customized sectioned storage. Each 100mm tall piece is made of 7mm-thick, crystal clear polystyrene.
20.40€ - 60.10€
Specifica
Quantità | 10/Pack |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Da utilizzare con (applicazione) | Sectioned storage |
Spessore | 7 mm |
Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11826860
|
Multiroir Controlec™
11150MS10001C |
Longitudinal Drawer Separation Insert | 363 mm |
60.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11836860
|
Multiroir Controlec™
11151MS10002C |
Transverse Drawer Separation Insert | 248 mm |
43.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11856860
|
Multiroir Controlec™
11153 |
1/3 Transverse Drawer Separation Insert | 80 mm |
20.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Crystal Multiroir are high quality transparent drawer cabinets. They are completely modular and can be combined at will from all sides to save space. Each drawer can be customized with removable partitions to create any size of compartment for partitioned storage.
- Can be placed on cabinets, shelves or the floor
- Each unit includes a handle with label holder
- High transparency Crystal Polystyrene material
- Shock resistant
- UV resistant
- Soap washable
- Fall arrest stops on each drawer
- Easy to assemble, tool-free, slide from right to left and from bottom to top
Specifica
10/Pack | |
Sectioned storage | |
100 mm | |
Crystal Mutiroir 10000 (10 L) Drawer, Transverse |
Polystyrene | |
7 mm | |
Transparent |