Learn More
DRD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene DRD1
Concentrazione 0.21 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16897944
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17934-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16887944
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17934-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The D1 subtype is the most abundant dopamine receptor in the central nervous system. This G-protein coupled receptor stimulates adenylyl cyclase and activates cyclic AMP-dependent protein kinases. D1 receptors regulate neuronal growth and development, mediate some behavioral responses, and modulate dopamine receptor D2-mediated events. Alternate transcription initiation sites result in two transcript variants of this gene.
Specifica
Specifica
DRD1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P21728, Q61616
13488, 1812
DRD1 Fusion Protein Ag12366
Primary
-20°C
DRD1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D(1A) dopamine receptor, DADR, Dopamine D1 receptor, dopamine receptor D1, DRD1, DRD1A
DRD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography