Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start Green PCR Master Mix
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase is the product of choice when you need consistently robust amplification with minimal optimization steps
131.00€ - 752.00€
Specifica
GC-Rich PCR Performance Low
Polimerasi DreamTaq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Linea di prodotti DreamTaq™
Shipping Condition Wet or Dry Ice
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15689374
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DreamTaq
K9021
200 Reactions
176.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
15699374
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DreamTaq
K9022
1000 Reactions
752.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
15737536
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DreamTaq
K9021
200 Reactions Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15747536
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DreamTaq
K9022
1000 Reactions Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15606164
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DreamTaq
K9022
1000 Reactions Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start DNA Polymerase is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that ensures higher PCR specificity, sensitivity and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase uses antibody based inhibition of DNA polymerase activity at ambient temperatures, thus preventing the amplification of non-specific products prior to the amplification step.
Better reaction outcomes:
  • Higher yield of target amplicons from low template amounts.
  • Increased reaction specificity due to reliable hot-start technology.
  • Wider range of amplicon lengths - routine amplification of genomic DNA fragments up to 6kb.
Enhanced convenience:
  • Room temperature reaction set-up.
  • Minimized optimization of Mg2+ concentration and of primer annealing temperatures due to optimized reaction buffer.
  • Simplified workflow and minimized pipetting steps with 2X master mix format.
  • Direct loading of PCR products on a gel.
Specifica
Specifica
Low
Standard
Wet or Dry Ice
3'-A
DreamTaq DNA Polymerase
DreamTaq™
Built-In Hot Start
SuperMix or Master Mix