Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Drechsel Gas Washing Bottle
Codice prodotto. 11896164
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11896164 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11896164 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05510070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    62.56€ / pezzi 1
    Risparmia 18.44€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Made from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Drechsel Gas Washing Bottles are used to saturate a liquid with a gas or a gas with another vapor. The bottles are effective in humidifying carbon dioxide-air mixtures.
  • According to DIN 12596
  • Complete with attachment (with filter paper)
  • Ground joint: NS 29/32
  • Made from borosilicate glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità DIN 12596