Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gas Washing Bottles
Codice prodotto. 10622092
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Porosità:
1
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Porosità Dimensione della confezione
10622092 1000 mL 2 Pezzo
11536924 500 mL 1 Pezzo
10450323 500 mL 2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10622092 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05510270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    62.27€ / pezzi 1
    Risparmia 37.73€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Gas washing bottles acc. to Drechsel with filter disc
  • Acc. to DIN 12596
  • Complete with head (with filter disc)
  • Ground joint connection: NS 29/32
  • Material: DURAN™ tubing (head), borosilicate glass 3.3 (bottle)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Tipo Olive Connections
Include DURAN™ tubing head, borosilicate glass 3.3 bottle
Porosità 2