Learn More
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater
Codice prodotto. 15285607
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Digital
Digital, RS-232, 200°C
Digital, Twin Control, 100°C
N. di blocchi:
2
3
Temperature Range (Metric):
0.2 °C a 37 °C, 0.25 °C a 100 °C; 0.5 °C a 37 °C, 0.5 °C a 100 °C
200°C
Ambient +5° to 100°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di unità di controllo N. di blocchi Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
15285607 Digital 3 0.2 °C a 37 °C, 0.25 °C a 100 °C; 0.5 °C a 37 °C, 0.5 °C a 100 °C Pezzo
11593789 Digital, RS-232, 200°C 2 200°C Pezzo
13479916 Digital, RS-232, 200°C 3 200°C Pezzo
15275607 Digital 3 0.2 °C a 37 °C, 0.25 °C a 100 °C; 0.5 °C a 37 °C, 0.5 °C a 100 °C Pezzo
15245607 Digital, Twin Control, 100°C 2 Ambient +5° to 100°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15285607 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3662004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00€
    992.40€ / pezzi 1
    Risparmia 387.60€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose a heater, then blocks to suit your application needs.
Una sorgente di riscaldamento sicura, asciutta, costante nel laboratorio. Le unità possono essere utilizzate per incubazione, ebollizione, inattivazione, incenerimento a umido, concentrazione del campione, analisi degli enzimi e per molti altri fini clinici e industriali.
  • Le unità coprono un intervallo di temperatura da ambiente 5°C a 100°C o 200°C (in base al modello) grazie a blocchi in lega di alluminio lavorata come mezzo di trasferimento del calore.
  • Spie indipendenti per alimentazione di rete, azione del riscaldatore e interruzione per sovratemperatura. Sul pannello posteriore è presente un interruttore ON/OFF, insieme al connettore di rete e a un doppio portafusibili.
  • Impostazione della temperatura semplice, mediante display con pulsanti. Le temperature possono essere visualizzate in °C o °F.
  • Timer per conto decrementale impostabile in intervalli di 1 minuto fino a 99ore e 59minuti.
  • In lega di alluminio verniciata e plastica di polisolfuro di fenilene (PPS), resistente ma leggera e in grado di resistere a temperature elevate, fino a 260°C.
  • Sebbene le unità si riscaldino rapidamente, l'isolamento efficiente e con sfiato garantisce che l'involucro resti sufficientemente freddo da maneggiare, anche alle massime temperature di funzionamento.
  • Ciascuna unità viene fornita con uno strumento di estrazione per rimuovere facilmente i blocchi.
Specifica
Tipo di unità di controllo Digital
Capacità Sample Tubes and Plates
Materiale Lega di alluminio
No. of Places 3 inserti
Temperature Range (Metric) 0.2 °C a 37 °C, 0.25 °C a 100 °C; 0.5 °C a 37 °C, 0.5 °C a 100 °C
Tipo Riscaldatore a blocco a secco
Heat Up Time 7 min.
Include Strumento di estrazione
N. di blocchi 3
Stabilità termica A 37 °C ≤±0.1 °C; a 100 °C ≤±0.15 °C
Uniformità termica Da temperatura ambiente +5 a 100 °C
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 279 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Profondità (sistema imperiale) 10.2 in.
Profondità (sistema metrico) 260 mm
Peso (sistema metrico) 7 kg
Tensione 115/230 V
Wattage 600 W
Frequenza 50/60 Hz