Descrizione
Use Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Particle Size Standards for calibrating particle sizing and counting instruments that require dry particles.
Features:
- Conveniently packaged in dropper-tipped vials in 1 gram quantities, enabling the user to dispense the particles directly into the sampling chamber; not suitable for dispersion in liquid media.
- Contains Certificate of Calibration and Traceability to NIST™, including description of the calibration method and its uncertainty and a table of chemical and physical properties
- Includes Material Safety Data Sheet with handling and disposal instructions
- Lot-numbered for technical service and support
Specifica
Specifica
| Additivo | Può contenere tracce di disperdente |
| Concentrazione | 100% solidi |
| Content And Storage | Conservare a temperatura ambiente in un'area asciutta. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Si raccomanda di proteggere le vie respiratorie dalla polvere. |
| Contenuto | Dry Polystyrene (DVB) Microspheres |
| Descrizione | Utilizzate per la calibrazione degli strumenti di misura e conta delle particelle che richiedono particelle asciutte per la misurazione di terreni asciutti. |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dry Particle Counter Calibration |
| Materiale | Polistirene divinilbenzene |
| Product Type | Size Standard Particles |
| Include | Certificato di calibrazione e tracciabilità |
| Vedi altri risultati |