Learn More
Drierite™, indicating (CaSO{4}), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15411867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2270 g
Dimensione della confezione:
2270g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15411867 2270 g 2270g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15411867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043064.=A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Drierite
Colore Blue
Forma fisica Granular
CAS 7778-18-9
Quantità 2270 g
Formula molecolare CaO4S
Numero MDL MFCD00010912
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Soluble aq. soln..
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Sensibilità Hygroscopic
IUPAC Name calcium sulfate
Molecular Weight (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Grado Laboratory