Adsorbent, Indicator
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Drierite™ |
| Colore | Blue |
| Punto di fusione | 1450.0°C |
| Forma fisica | Irregular Granules |
| Quantità | 10 kg |
| Numero UN | 3077 |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents. SiO2 and insolubles: 0.58% |
| R2O | 0.29% |
| IUPAC Name | calcium sulfate |
| Show More |