Learn More
Drierite™, with indicator, 8 mesh
Codice prodotto. 10276750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10276750 500 g Glass Bottle 500g
10082880 2 kg Glass Bottle 2kg
10722934 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10276750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219095000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Drierite, CaO4S, CAS Number-7778-18-9, 7646-79-9, 5kg, 39.09%, 0.68%, CHEBI:31346, 3.25%, Blue, 01,107, 136.13, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9 , 7646-79-9
Formula molecolare CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Drierite™
Nota nome With indicator, 8 Mesh
Colore Blue
Forma fisica Granular
Quantità 500 g
Fieser 01,107
Indice di Merck 15, 1708
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
IUPAC Name calcium sulfate
Peso formulazione 136.13
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Drierite, with indicator
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride