Specifications
| Materiale o nome chimico | Drierite* |
| Punto di fusione | 1450.0°C |
| Quantità | 500 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents |
| Peso formulazione | 136.13 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Drierite, with indicator
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, calcium salt, Cobalt chloride