Learn More
Drierite™, regular (CaSO{4}), Lab Grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15403017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2270 g
Dimensione della confezione:
2270g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15403017 2270 g 2270g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15403017 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089750.=A
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Drierite
Colore White
Forma fisica Granular
CAS 7778-18-9
Quantità 2270 g
Formula molecolare CaO4S
Numero MDL MFCD00010912
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Soluble aq. soln..
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Sensibilità Hygroscopic
IUPAC Name calcium sulfate
Molecular Weight (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Grado Laboratory