Spécification
| Materiale o nome chimico | Drierite™ |
| Punto di fusione | 1450.0°C |
| Forma fisica | Granular |
| Quantità | 10 kg |
| Imballaggio | Plastic Drum |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
| IUPAC Name | calcium;sulfate |
| Peso formulazione | 136.14 |