Descrizione
- For sampling in accordance with DIN EN ISO 17604:2015-12
- Cutting surface Ø 25 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Testa di trapano |
| Materiale | Acciaio inossidabile 1.4034 (AISI 420) |
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Material Certificate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Campionamento della carne |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | cacciavite o trapano a batteria; bisturi e pinza |
| Diametro (sistema imperiale) anima | 0.98 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.06 in. |
| Diametro (sistema imperiale) parte superiore esterna | 1.06 in. |
| Diametro (sistema metrico) anima | 25 mm |
| Vedi altri risultati |