Learn More
Dronedarone Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498198
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498198 10 mg 10mg
16474097 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498198 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY75839
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Dronedarone Hydrochloride is a non-iodinated amiodarone derivative that inhibits Na+, K+ and Ca2+ currents.
Dronedarone Hydrochloride is a non-iodinated amiodarone derivative that inhibits Na+, K+ and Ca2+ currents.
Specifica
Materiale o nome chimico Dronedarone Hydrochloride
CAS 141625-93-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H45ClN2O5S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.29 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(OC(CCCC)=C2C(C3=CC=C(OCCCN(CCCC)CCCC)C=C3)=O)C2=C1)=O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 593.22
Peso formulazione 593.22
Percent Purity 99.05%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.