Learn More
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles
Codice prodotto. 10438831 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10438831 10 mL Pezzo
10445951 25 mL Pezzo
10056901 50 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10438831 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03070010
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles for accurate, reliable and repeatable dispensing of reagents.
  • HDPE
  • Drop dispenser and separate screw cap
  • Closure included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Include Drop dispenser and separate screw cap
Materiale HDPE
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Tipo di chiusura Screw Cap