Learn More
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles
Codice prodotto. 10445951 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10445951 25 mL Pezzo
10438831 10 mL Pezzo
10056901 50 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10445951 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.35€
    1.31€ / pezzi 1
    Risparmia 0.04€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles for accurate, reliable and repeatable dispensing of reagents.
  • HDPE
  • Drop dispenser and separate screw cap
  • Closure included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 1.22 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Include Drop dispenser and separate screw cap
Altezza (sistema metrico) con chiusura 103 mm
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Tipo di chiusura Drip Closure
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.85 oz.
Forma Round
Monouso Reusable