Learn More
BICASA Pannello con vaschetta stampata in PP per modulo tecnico serie MECC
Codice prodotto. 17477383 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
10 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17477383 10 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17477383 Fornitore BICASA N. del fornitore MBVAFF
Spedizione stimata: 21-12-2026
Pannello MECC con vaschetta stampata in PP, mm 250x100x100P completo con rubinetto acqua fredda
  • Pannello con vaschetta
  • Incassato nel Modulo Tecnico
  • Colore bianco-grigio antiriflesso
  • Stampato in Polipropilene con bacino da mm 250x100x100h (utili)
  • Predisposto per contenere rubinetti erogatori di acqua
  • Rubinetto dell'acqua fredda, rifinito con verniciatura a polvere epossidica resistente agli acidi
  • Identificazione del fluido (manopola secondo EN13792:2000)
Si prega di consultare il team di gestione delle strutture e il team di progettazione del progetto per l'installazione nel laboratorio. L'articolo è venduto come prodotto autonomo, esclusa l'installazione.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 13792:2000
Colore Light Gray
Materiale Polypropylene
Include Cold Water Tap
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Profondità (sistema imperiale) 4 in.
Profondità (sistema metrico) 100 mm