Learn More
DWK Life Sciences Dropping Bottle, Clear, Soda-Lime Glass, Supplied with ground jointed pipette, Complete with Rubber teat
Codice prodotto. 11747991 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11747991 50 mL pezzi 10
11746818 100 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11747991 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 232701708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    118.10€ / pezzi 10
    Risparmia 6.90€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Dropping bottle clear soda lime glass.
Dropping bottles are suitable for liquids which need to be dispensed in small amounts, especially drop by drop. Supplied with rubber teat and ground jointed dropping pipette. Replacement pipettes and rubber teats are available.
  • Clear glass pipette with standard ground joint
  • Tight closure due to standard taper ground joint
  • Natural rubber teat
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage and dispensing of liquids and reagents
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Autoclavabile Non autoclavabile