Learn More
BRAND™ Amber Dropping Bottles with Pipette
Codice prodotto. 10599341 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10599341 100 mL Pezzo
10324901 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10599341 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 124539
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Soda-lime glass construction. The interchangeable ground joint stopper has an integrated dropping pipette with rubber bulb.
  • Amber soda-lime glass construction
  • Includes dropping pipette and rubber bulb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Amber
Materiale Soda Lime Glass
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale chiusura Rubber
Diametro (sistema metrico) 55 mm
Tipo di chiusura Ground Joint Stopper with Rubber Bulb