Learn More
Witeg™ Dropping Funnel with Pressure Equalization
Product Code. 10573814
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
500 mL
Stopcock:
ST 14/23
ST 29/32
ST-PTFE 29/32
Unit Size:
Each
Pack of 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Stopcock Unit Size
10573814 100 mL ST 14/23 -
11803881 500 mL ST 29/32 Pack of 2
10688115 100 mL ST-PTFE 29/32 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10573814 Supplier Witeg™ Supplier No. 1 850 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.00€
    70.23€ / pezzi 1
    Risparmia 11.77€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Use this funnel to slowly add air-sensitive reagents in a sealed environment. Witeg™ Dropping Funnel with Pressure Equalization facilitates the drop-wise addition of reagents.
  • Pressure equalizing.
  • Graduated.
  • Pack: 2 pieces.
Spezifikation
Capacity (Metric) 100 mL
Material Glass
Description Pressure equalizing
Graduated Yes
Graduations 2mL
Stopcock ST 14/23
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.