Learn More
Witeg™ Dropping Funnel with Pressure Equalization
Codice prodotto. 11803881
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Valvola di chiusura:
ST 14/23
ST 29/32
ST-PTFE 29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Valvola di chiusura Dimensione della confezione
11803881 500 mL ST 29/32 pezzi 2
10573814 100 mL ST 14/23 -
10688115 100 mL ST-PTFE 29/32 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11803881 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 1 895 007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    289.79€ / pezzi 2
    Risparmia 26.21€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 19-01-2027
Use this funnel to slowly add air-sensitive reagents in a sealed environment. Witeg™ Dropping Funnel with Pressure Equalization facilitates the drop-wise addition of reagents.
  • Pressure equalizing.
  • Graduated.
  • Pack: 2 pieces.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Glass
Descrizione Pressure equalizing
Graduato Yes
Include Drip nozzle.
Graduazioni 2mL
Valvola di chiusura ST 29/32