Learn More
Witeg™ Dropping Funnel
Codice prodotto. 10051873
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Numero giunto:
14/23
29/32
Valvola di chiusura:
Yes
Yes, PTFE
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Numero giunto Valvola di chiusura
10051873 50 mL 14/23 Yes
10178391 50 mL 29/32 Yes
10002403 250 mL 29/32 Yes
10668083 100 mL 14/23 Yes, PTFE
10347243 250 mL 14/23 Yes, PTFE
10741924 25 mL 14/23 Yes
10357243 500 mL 29/32 Yes, PTFE
10791814 250 mL 14/23 Yes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10051873 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 1 850 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.40€
    66.28€ / pezzi 1
    Risparmia 11.12€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Witeg™ Dropping Funnels are fitted with a stopcock to transfer fluids in a controlled, dropwise manner.
  • Dropping funnels, acc. to DIN 12567
  • Cylindrical
  • Pressure equalizing tube
  • Graduated
  • ST-stopcock
  • Screw-thread retaining nut
  • Borosilicate glass construction
Specifications
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Certificazione/Conformità DIN 12567
Graduato Yes
Include Screwthreaded retaling nut
Graduazioni 1 mL
Numero giunto 14/23
Valvola di chiusura Yes
Product Type Dropping Funnel