Learn More
BRAND™ Dropping Pipet
Codice prodotto. 10122111 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10122111 1.8 mL pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10122111 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 125400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.71€
    276.63€ / pezzi 250
    Risparmia 41.08€
    12% Sconto
In stock
Low density polyethylene (LDPE) construction. Integral pipetting bulb provides dropping control.
  • Low Density Polyethylene (LDPE) construction
  • Includes integral pipetting bulb
  • Capacity:1.8mL
  • Length: 98mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale LDPE
Include Integral pipetting bulb
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
Lunghezza (sistema metrico) 98 mm
Tipo Dropping Pipette