Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Bottles
Codice prodotto. 10590143 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Round
Capacità (sistema imperiale):
6 oz.
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma del fondo Capacità (sistema imperiale) Materiale Dimensione della confezione
10590143 Round 6 oz. Polypropylene pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10590143
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide base/narrow top design prevents fly meal from falling out when bottle is turned upside down
Drosophila bottles are available in transparent, autoclavable polypropylene and non-autoclavable polyethylene. The bottle openings are designed to accept standard paper lids, foam plugs, cotton balls and Buzz Plugs.
Round-Bottom Bottles
  • Polypropylene
  • Single use or autoclave for reuse
Square-Bottom Bottles
  • Available in polypropylene or polyethylene
  • Polypropylene provides good transparency and can be autoclaved for reuse or disposed of after single use
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Round
Capacità (sistema imperiale) 6 oz.
Capacità (sistema metrico) 177 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.36 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Da utilizzare con (applicazione) Straight wall design minimizes the dislodging of food, provides more efficient racking, filling and plugging
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 103 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Stock Bottle