Learn More
Heinz Herenz Drosophila Culture Tube
Descrizione
- Drosophila culture tube
- PS
- Cylindrical
- Transparent
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Cylindrical |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Product Type | Culture Tube |
| Vedi altri risultati |