Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Products, BuzzPlugs™ Vial and Bottle Closures
Codice prodotto. 10550152 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2.5cm narrow plastic shell vials
Provette in plastica larghe 2.8 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10550152 Provette in plastica larghe 2.8 cm pezzi 1000
10346221 2.5cm narrow plastic shell vials pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10550152
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Nonshedding, dense weave of nontoxic cellulose acetate minimizes evaporation, keeps food fresh longer
  • Superior barrier to mite infestation
  • Exact fit with narrow 0.9 in. (25mm) or wide 1.1 in. (28.5mm) dia. plastic shell vials or standard (≈24mm dia.) glass vials or plastic stock bottles
  • Stretches yet maintains tight fit after repeated removal and closing
  • Flat surface accepts marking pen
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Riducono l'evaporazione e mantengono i cibi più a lungo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette in plastica larghe 2.8 cm
Include Barriera protettiva più efficace
Quantità Contenitore da 1000
Materiale Acetato di cellulosa
Tipo Tappo per bottiglia BuzzPlugs™