Learn More
Drospirenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494237
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494237 50 mg 50mg
16468348 10 mg 10mg
16438106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16494237 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0111
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
MedChemExpress Drospirenone(Dihydrospirorenone) is a synthetic progestin that is an analog to spironolactone.
Drospirenone(Dihydrospirorenone) is a synthetic progestin that is an analog to spironolactone.
Specifica
Materiale o nome chimico Drospirenone
CAS 67392-87-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H30O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Dihydrospirorenone
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (136.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](OC3=O)(CC3)[C@@H](C4)[C@@H]4[C@@]1([H])[C@@]([C@@H]5[C@H]6C5)([H])[C@]([C@](C6=CC7=O)(CC7)C)([H])CC2
Molecular Weight (g/mol) 366.49
Peso formulazione 366.49
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only