Learn More
Drotaveraldine, TRC
Codice prodotto. 17952095
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17952095 100 mg 100mg
17950855 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17952095 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD689670100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54088-62-9
Formula molecolare C24H29NO5
Molecular Weight (g/mol) 411.49
Sinonimo Methanone, (6,7-diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)-, (6,7-Diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)methanone, Dihydroperparaldine, Drotaveraldine
SMILES CCOc1ccc(cc1OCC)C(=O)C2=NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23
Specifica
Materiale o nome chimico Drotaveraldine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H29NO5/c1-5-27-19-10-9-17(14-20(19)28-6-2)24(26)23-18-15-22(30-8-4)21(29-7-3)13-16(18)11-12-25-23/h9-10,13-15H,5-8,11-12H2,1-4H3
Peso formulazione 411.2046
Percent Purity >95%