missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Drotaverine Hydrochloride, TRC

Codice prodotto. 30380999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30380999 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30380999 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD68970010MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Drotaverine Hydrochloride
CAS 985-12-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C24 H31 N O4 . Cl H
Quantità 10 mg
Sinonimo Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzylidene)-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (9CI), Drotaverin hydrochloride, Drotaverine hydrochloride, Drotaverinium chloride, Drotin, Isodihydroperparine hydrochloride, NOSH-BRA, No-Spa, No-Spa hydrochloride, Tetraspasmin-Lefa
InChI Formula InChI=1S/C24H31NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-10,13-16,25H,5-8,11-12H2,1-4H3;1H/b20-13-;
SMILES Cl.CCOc1ccc(\C=C\2/NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
IUPAC Name (1Z)-1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylidene]-6,7-diethoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinoline;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 433.97
Peso formulazione 433.202
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.