missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Drotaverine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Drotaverine Hydrochloride |
| CAS | 985-12-6 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C24 H31 N O4 . Cl H |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzylidene)-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (9CI), Drotaverin hydrochloride, Drotaverine hydrochloride, Drotaverinium chloride, Drotin, Isodihydroperparine hydrochloride, NOSH-BRA, No-Spa, No-Spa hydrochloride, Tetraspasmin-Lefa |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H31NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-10,13-16,25H,5-8,11-12H2,1-4H3;1H/b20-13-; |
| SMILES | Cl.CCOc1ccc(\C=C\2/NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC |
| IUPAC Name | (1Z)-1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylidene]-6,7-diethoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinoline;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 433.97 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?