Learn More
Droxicam, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Droxicam |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H11N3O5S/c1-18-13-14(10-6-2-3-7-11(10)25(18,22)23)24-16(21)19(15(13)20)12-8-4-5-9-17-12/h2-9H,1H3 |
| Peso formulazione | 357.0419 |