missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Droxidopa, MedChemExpress

Codice prodotto. 16486186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16486186

Marca: Medchem Express HY13458

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Droxidopa(L-DOPS) is a potent, orally active norepinephrine precursor. Droxidopa increases standing blood pressure, ameliorates symptoms of orthostatic hypotension and improves standing ability. Droxidopa has the potential for the research of neurogenic orthostatic hypotension (nOH) and alternative ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

Droxidopa(L-DOPS) is a potent, orally active norepinephrine precursor. Droxidopa increases standing blood pressure, ameliorates symptoms of orthostatic hypotension and improves standing ability. Droxidopa has the potential for the research of neurogenic orthostatic hypotension (nOH) and alternative ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).

Specifica

Materiale o nome chimico Droxidopa
CAS 23651-95-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H11NO5
Quantità 100 mg
Sinonimo L-DOPS DOPS SM5688
Informazioni di solubilità DMSO : 1.8 mg/mL (8.44 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C(O)C=CC([C@@H](O)[C@@H](C(O)=O)N)=C1
Molecular Weight (g/mol) 213.19
Peso formulazione 213.19
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato