Learn More
Droxinostat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16446146 100 mg 100mg
16435608 10 mg 10mg
16421777 50 mg 50mg
16408307 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16446146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13267
MedChemExpress Droxinostat(NS41080) is a selective inhibitor of HDAC3, HDAC6, and HDAC8 with IC50 of 16.9, 2.47 and 1.46 μM, respectively; > 8-fold selective against HDAC3 and no inhibition to HDAC1, 2, 4, 5, 7, 9, and 10.
Droxinostat(NS41080) is a selective inhibitor of HDAC3, HDAC6, and HDAC8 with IC50 of 16.9, 2.47 and 1.46 μM, respectively
Specifica
Materiale o nome chimico Droxinostat
CAS 99873-43-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H14ClNO3
Quantità 100 mg
Sinonimo NS 41080
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (615.54 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C)=C1)OCCCC(NO)=O
Molecular Weight (g/mol) 243.69
Peso formulazione 243.69
Percent Purity 98.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only