missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Droxinostat, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200101784
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16446146 100 mg 100mg
16435608 10 mg 10mg
16421777 50 mg 50mg
16408307 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16446146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13267

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Droxinostat(NS41080) is a selective inhibitor of HDAC3, HDAC6, and HDAC8 with IC50 of 16.9, 2.47 and 1.46 μM, respectively; > 8-fold selective against HDAC3 and no inhibition to HDAC1, 2, 4, 5, 7, 9, and 10.

Droxinostat(NS41080) is a selective inhibitor of HDAC3, HDAC6, and HDAC8 with IC50 of 16.9, 2.47 and 1.46 μM, respectively

Specifica

Materiale o nome chimico Droxinostat
CAS 99873-43-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H14ClNO3
Quantità 100 mg
Sinonimo NS 41080
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (615.54 mM)
SMILES ClC1=CC=C(C(C)=C1)OCCCC(NO)=O
Molecular Weight (g/mol) 243.69
Peso formulazione 243.69
Percent Purity 98.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.